Tisk…
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1129-10G PC1129-5G PC1129-1G
APOSPC1129-10GEA 5430 CZK
APOSPC1129-10G APOSPC1129-5G APOSPC1129-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Bod tání: 39…41 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246883
CAS číslo: 131782-50-8