Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1128-1G PC1128-250MG
APOSPC1128-1GEA 4960 CZK
APOSPC1128-1G APOSPC1128-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
2,6-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Bod tání: 136…138 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115901
CAS číslo: 886498-30-2