Tisk…
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11275-1G PC11275-500MG PC11275-5G
APOSPC11275-1GEA 7840 CZK
APOSPC11275-1G APOSPC11275-500MG APOSPC11275-5G
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Methyl-2-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenoxy)sulphonyl]benzenecarboxylate
Vzorec: C₁₄H₇F₅O₅S
Bod tání: 59…61 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975143
CAS číslo: 886361-14-4