Tisk…
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11273-1G PC11273-500MG PC11273-5G
APOSPC11273-1GEA 7840 CZK
APOSPC11273-1G APOSPC11273-500MG APOSPC11273-5G
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-3,4-dimethoxybenzenesulphonate
Vzorec: C₁₄H₉F₅O₅S
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975142
CAS číslo: 886361-12-2