Tisk…
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11272-1G PC11272-500MG PC11272-5G
APOSPC11272-1GEA 7840 CZK
APOSPC11272-1G APOSPC11272-500MG APOSPC11272-5G
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Pentafluorophenyl-4-(acetylamino)benzenesulphonate
Vzorec: C₁₄H₈F₅NO₄S
Bod tání: 168…170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975141
CAS číslo: 886360-93-6