Tisk…
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11271-1G PC11271-500MG PC11271-5G
APOSPC11271-1GEA 7840 CZK
APOSPC11271-1G APOSPC11271-500MG APOSPC11271-5G
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Pentafluorophenyl-(3-chlorophenyl)methanesulphonate
Vzorec: C₁₃H₆ClF₅O₃S
Bod tání: 96…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975140
CAS číslo: 885950-65-2