Tisk…
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11270-5G PC11270-1G PC11270-500MG
APOSPC11270-5GEA 21630 CZK
APOSPC11270-5G APOSPC11270-1G APOSPC11270-500MG
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Pentafluorophenyl-8-quinolinesulphonate
Vzorec: C₉H₇NO₃S
Bod tání: 155…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975139
CAS číslo: 885950-64-1