Tisk…
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1127-1G PC1127-5G
APOSPC1127-1GEA 1910 CZK
APOSPC1127-1G APOSPC1127-5G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
2,6-Difluoro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115899
CAS číslo: 149949-30-4