Tisk…
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11268-1G PC11268-500MG PC11268-5G
APOSPC11268-1GEA 7840 CZK
APOSPC11268-1G APOSPC11268-500MG APOSPC11268-5G
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Pentafluorophenyl-2-methyl-5-nitrobenzenesulphonate
Vzorec: C₁₃H₆F₅NO₅S
Bod tání: 123…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05975137
CAS číslo: 885950-60-7