Tisk…
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC11257-25G PC11257-5G
APOSPC11257-25GEA 1410 CZK
APOSPC11257-25G APOSPC11257-5G
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
4-Bromo-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
Vzorec: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Hustota: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075254
CAS číslo: 142808-15-9