Tisk…
Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC11254-100G PC11254-25G
APOSPC11254-100GEA 2610 CZK
APOSPC11254-100G APOSPC11254-25G
Methyl-2,4-difluorobenzoate 99%
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
Bod varu: 128…129 °C
Hustota: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093799
CAS číslo: 106614-28-2