Tisk…
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Chloroacetyl-3,4-difluoroaniline
PC11253-1G PC11253-250MG
APOSPC11253-1GEA 1580 CZK
APOSPC11253-1G APOSPC11253-250MG
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(3,4-difluorophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₆ClF₂NO
MW: 205,59 g/mol
Bod tání: 110…112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01354030
CAS číslo: 76778-13-7