Tisk…
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Chloroacetyl-2,5-difluoroaniline
PC11251-10G PC11251-1G PC11251-5G
APOSPC11251-10GEA 7440 CZK
APOSPC11251-10G APOSPC11251-1G APOSPC11251-5G
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,5-difluorophenyl)acetamide
Vzorec: C₈H₆ClF₂NO
MW: 205,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00157387
CAS číslo: 196938-10-0