Tisk…
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 4830 CZK
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₃H₁₁BFNO₃
Bod tání: 232…238 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04115712
CAS číslo: 850567-35-0