Tisk…
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11244-1G PC11244-5G
APOSPC11244-1GEA 2460 CZK
APOSPC11244-1G APOSPC11244-5G
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KO₂S
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115738
CAS číslo: 850623-40-4