Tisk…
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11243-1G PC11243-250MG PC11243-5G
APOSPC11243-1GEA 1660 CZK
APOSPC11243-1G APOSPC11243-250MG APOSPC11243-5G
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(3-methoxyphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KO
Bod tání: 164…168 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039954
CAS číslo: 438553-44-7