Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11242-100G
PC11242-25G
PC11242-5G
APOSPC11242-100GEA
16070
CZK
APOSPC11242-100G
APOSPC11242-25G
APOSPC11242-5G
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-nitrophenyl)trifluoroborate
Vzorec:
C₆H₄BF₃KNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03701627 CAS číslo: 192863-40-4 |