Tisk…
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(m-tolyl)borate, (3-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11241-25G PC11241-5G
APOSPC11241-25GEA 10980 CZK
APOSPC11241-25G APOSPC11241-5G
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Potassium (3-methylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃K
MW: 198.04
Bod tání: 226…230 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115739
CAS číslo: 850623-42-6