Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11238-1G
PC11238-5G
APOSPC11238-1GEA
2200
CZK
APOSPC11238-1G
APOSPC11238-5G
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₁₃H₁₁BF₃KO Bod tání: >300 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04115746 CAS číslo: 850623-47-1 |