Tisk…
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11237-100G PC11237-25G
APOSPC11237-100GEA 15770 CZK
APOSPC11237-100G APOSPC11237-25G
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₅BF₃KO
Bod tání: 282…288 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093980
CAS číslo: 374564-36-0