Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11235-100G
PC11235-25G
PC11235-5G
APOSPC11235-100GEA
22390
CZK
APOSPC11235-100G
APOSPC11235-25G
APOSPC11235-5G
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Potassium(4-methyl-1-naphthalene)trifluoroborate
Vzorec:
C₁₁H₉BF₃K Bod tání: 204…208 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04115748 CAS číslo: 850623-55-1 |