Tisk…
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11234-1G PC11234-5G
APOSPC11234-1GEA 3210 CZK
APOSPC11234-1G APOSPC11234-5G
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-phenylphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₂H₈BF₄K
Bod tání: 290…294 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235035
CAS číslo: 850623-57-3