Tisk…
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11232-1G PC11232-5G
APOSPC11232-1GEA 1620 CZK
APOSPC11232-1G APOSPC11232-5G
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Potassium-3-(benzyloxy)phenyltrifluoroborate
Vzorec: C₁₃H₁₁BF₃KO
Bod tání: 118…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115751
CAS číslo: 850623-58-4