Tisk…
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate, (3-Chloro-4-fluorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11231-1G PC11231-5G PC11231-25G
APOSPC11231-1GEA 2280 CZK
APOSPC11231-1G APOSPC11231-5G APOSPC11231-25G
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chloro-4-fluorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₃BClF₄K
MW: 236.44
Bod tání: 234…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115752
CAS číslo: 850623-59-5