Tisk…
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (4-ethoxyphenyl)trifluoroborate, (4-Ethoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11230-1G PC11230-25G PC11230-5G
APOSPC11230-1GEA 3440 CZK
APOSPC11230-1G APOSPC11230-25G APOSPC11230-5G
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(4-ethoxyphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₈H₉BF₃KO
Bod tání: 298…304 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115753
CAS číslo: 850623-60-8