Tisk…
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium (3-chlorophenyl)trifluoroborate, (3-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11229-1G PC11229-5G
APOSPC11229-1GEA 1660 CZK
APOSPC11229-1G APOSPC11229-5G
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Potassium(3-chlorophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BClF₃K
MW: 218.45
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115754
CAS číslo: 411206-75-2