Tisk…
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium trifluoro(2-nitrophenyl)borate, (2-Nitrophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11226-1G PC11226-5G PC11226-25G
APOSPC11226-1GEA 4010 CZK
APOSPC11226-1G APOSPC11226-5G APOSPC11226-25G
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate 96%
Potassium (2-nitrophenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₆H₄BF₃KNO₂
MW: 229,01 g/mol
Bod tání: 216…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115759
CAS číslo: 850623-64-2