Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC11225-25G
PC11225-5G
APOSPC11225-25GEA
7910
CZK
APOSPC11225-25G
APOSPC11225-5G
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Potassium(4-methoxyphenyl)trifluoroborate
Vzorec:
C₇H₇BF₃KO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04112717 CAS číslo: 192863-36-8 |