Tisk…
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Potassium trifluoro(3-fluoro-4-methoxyphenyl)borate, Potassium(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)trifluoroborate
PC11224-100G PC11224-25G PC11224-5G
APOSPC11224-100GEA 22390 CZK
APOSPC11224-100G APOSPC11224-25G APOSPC11224-5G
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Potassium-3-fluoro-4-methoxyphenyltrifluoroborate
Vzorec: C₇H₆BF₄KO
MW: 232,0300 g/mol
Bod tání: 276…280 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115757
CAS číslo: 850623-62-0