Tisk…
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium trifluoro(o-tolyl)borate
PC11223-1G PC11223-5G
APOSPC11223-1GEA 3110 CZK
APOSPC11223-1G APOSPC11223-5G
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium(2-methylphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃K
Bod tání: 90…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03790006
CAS číslo: 274257-34-0