Tisk…
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Potassium trifluoro(2-methoxyphenyl)borate, (2-Methoxyphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC11222-5G PC11222-25G
APOSPC11222-5GEA 1740 CZK
APOSPC11222-5G APOSPC11222-25G
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate 98%
Potassium (2-methoxyphenyl)trifluoroborate
Vzorec: C₇H₇BF₃KO
MW: 214,04 g/mol
Bod tání: 282…286 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115756
CAS číslo: 236388-46-8