Potassium phenyltrifluoroborate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC11221-25G
PC11221-5G
PC11221-10G
APOSPC11221-25GEA
4860
CZK
APOSPC11221-25G
APOSPC11221-5G
APOSPC11221-10G
Potassium phenyltrifluoroborate 97%
Potassium phenyltrifluoroborate
Vzorec:
C₆H₅BF₃K MW: 184,01 g/mol Bod tání: 296…301 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318172 CAS číslo: 153766-81-5 |