Tisk…
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC1122-1G PC1122-5G PC1122-250MG
APOSPC1122-1GEA 870 CZK
APOSPC1122-1G APOSPC1122-5G APOSPC1122-250MG
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
4,5-Difluoro-2-methoxybenzaldehyde
Vzorec: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Bod tání: 74 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06246884
CAS číslo: 145742-34-3