Tisk…
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2-Difluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene
PC11218-25G PC11218-5G
APOSPC11218-25GEA 1160 CZK
APOSPC11218-25G APOSPC11218-5G
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
2,3-Difluoro-6-nitroanisole
Vzorec: C₇H₅F₂NO₃
MW: 189.1163 g/mol
Bod varu: 78…79 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840468
CAS číslo: 66684-60-4