Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11217-100G PC11217-10G PC11217-50G
APOSPC11217-100GEA 4960 CZK
APOSPC11217-100G APOSPC11217-10G APOSPC11217-50G
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂Cl₂FN
Bod tání: 44…47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840469
CAS číslo: 128593-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III