Tisk…
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11216-100G PC11216-25G
APOSPC11216-100GEA 2400 CZK
APOSPC11216-100G APOSPC11216-25G
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid 99%
2,4-Dichloro-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂Cl₂FNO₄
MW: 254 g/mol
Bod tání: 190…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03427137
CAS číslo: 106809-14-7