1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3,5-Dichloro-4-fluoro-1-nitrobenzene
PC11210-25G
PC11210-100G
PC11210-500G
APOSPC11210-25GEA
622
CZK
APOSPC11210-25G
APOSPC11210-100G
APOSPC11210-500G
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene 99%
1,3-Dichloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
Vzorec:
C₆H₂Cl₂FNO₂ MW: 209,99 g/mol Bod tání: 44 °C Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00129963 CAS číslo: 3107-19-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...