Tisk…

3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC1121-25G PC1121-5G
APOSPC1121-25GEA 1910 CZK
APOSPC1121-25G APOSPC1121-5G
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile 98%
3-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrFN
Bod tání: 43…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038227
CAS číslo: 179898-34-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR