Tisk…
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11208-1G PC11208-5G PC11208-25G
APOSPC11208-1GEA 6520 CZK
APOSPC11208-1G APOSPC11208-5G APOSPC11208-25G
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene 95+%
1-Fluoro-5-methyl-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₈FNO₄S
Bod tání: 150…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037941
CAS číslo: 849035-74-1