Tisk…
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11207-1G PC11207-5G PC11207-25G
APOSPC11207-1GEA 5920 CZK
APOSPC11207-1G APOSPC11207-5G APOSPC11207-25G
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene 95+%
4-Fluoro-2-methyl-1-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉FO₂S
MW: 188.22 g/mol
Bod tání: 104…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037935
CAS číslo: 828270-62-8