Tisk…
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11205-1G PC11205-5G PC11205-25G
APOSPC11205-1GEA 4630 CZK
APOSPC11205-1G APOSPC11205-5G APOSPC11205-25G
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95+%
2-(1,3-Benzoxazol-2-yl)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec: C₁₆H₁₀F₃NO₂
MW: 305,26 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037912
CAS číslo: 849021-35-8