Tisk…

[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 2320 CZK
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Vzorec: C₇H₉FN₂O₂S
MW: 204.22 g/mol
Bod tání: 134…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037953
CAS číslo: 832714-48-4

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR