Tisk…
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC11200-10G PC11200-1G PC11200-5G
APOSPC11200-10GEA 19010 CZK
APOSPC11200-10G APOSPC11200-1G APOSPC11200-5G
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid 95+%
4-{[2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)phenyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂FNO₅S
Bod tání: 176…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00203095
CAS číslo: 389609-83-0