5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC11199-1G
PC11199-5G
PC11199-100MG
APOSPC11199-1GEA
8870
CZK
APOSPC11199-1G
APOSPC11199-5G
APOSPC11199-100MG
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid 95+%
5-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₇FO₄S Bod tání: 147…149 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04037937 CAS číslo: 773873-55-5 |