Tisk…
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11197-1G PC11197-5G
APOSPC11197-1GEA 9100 CZK
APOSPC11197-1G APOSPC11197-5G
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine 95+%
4-{3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-4-yl}pyridine
Vzorec: C₁₅H₁₀F₃N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00800784
CAS číslo: 396129-66-1