Tisk…
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11195-1G PC11195-250MG PC11195-500MG
APOSPC11195-1GEA 9920 CZK
APOSPC11195-1G APOSPC11195-250MG APOSPC11195-500MG
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Bod tání: 153…155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04037948
CAS číslo: 849938-78-9