Tisk…
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl)piperazine
PC11194-1G PC11194-5G PC11194-10G PC11194-250MG
APOSPC11194-1GEA 3740 CZK
APOSPC11194-1G APOSPC11194-5G APOSPC11194-10G APOSPC11194-250MG
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine 95+%
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazine
Vzorec: C₁₁H₁₅FN₂O₂S
Bod tání: 115…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03648602
CAS číslo: 845616-10-6