Tisk…
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11193-1G PC11193-10G
APOSPC11193-1GEA 20070 CZK
APOSPC11193-1G APOSPC11193-10G
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈FNO₄S
Bod tání: 270…272 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD04037958
CAS číslo: 849035-87-6