Tisk…
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC11190-1G PC11190-5G PC11190-25G
APOSPC11190-1GEA 8100 CZK
APOSPC11190-1G APOSPC11190-5G APOSPC11190-25G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride 95+%
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}piperidine hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂S
MW: 329.77 g/mol
Bod tání: 226…229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039237
CAS číslo: 849035-98-9