4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC11183-100MG
PC11183-250MG
APOSPC11183-100MGEA
622
CZK
APOSPC11183-100MG
APOSPC11183-250MG
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
4'-(Trifluoromethyl)biphenyl-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₁₄H₉F₃O₂ MW: 266,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03424604 CAS číslo: 199528-28-4 |